3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4357-100G OR4357-10G OR4357-25G
APOSOR4357-100GEA 806 DKK
APOSOR4357-100G APOSOR4357-10G APOSOR4357-25G
3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd 98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅ClO₂
Molekylvægt: 156.57 g/mol
Kogepunkt: 150 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 133…137 °C
Massefylde: 1.0404
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016981
CAS-nummer: 2420-16-8