2-Brombenzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromobenzyl bromide
OR4356-1KG OR4356-250G OR4356-50G
APOSOR4356-1KGEA 2620 DKK
APOSOR4356-1KG APOSOR4356-250G APOSOR4356-50G
2-Brombenzylbromid 98%
2-Brombenzylbromid
Formel: C₇H₆Br₂
Molekylvægt: 249.93 g/mol
Kogepunkt: 129 °C/19mmHg
Smeltepunkt: 29…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000173
CAS-nummer: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN nummer: 3261
ADR: 8 III