2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43551-1G OR43551-250MG
APOSOR43551-1GEA 3270 DKK
APOSOR43551-1G APOSOR43551-250MG
2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol 97%
2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol
Formel: C₉H₁₁N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 885270-96-2