5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43550-1G OR43550-250MG
APOSOR43550-1GEA 208 DKK
APOSOR43550-1G APOSOR43550-250MG
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈BrN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11100026
CAS-nummer: 1092351-49-9