4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43549-1G OR43549-250MG
APOSOR43549-1GEA 1900 DKK
APOSOR43549-1G APOSOR43549-250MG
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈BrN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11109355
CAS-nummer: 1092351-47-7