4-Toluenthiol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1-thiol, 4-Thiocresol, 4-Methylbenzenethiol, p-Toluenethiol, p-Thiocresol
OR43548-100G OR43548-500G OR43548-25G
APOSOR43548-100GEA 785 DKK
APOSOR43548-100G APOSOR43548-500G APOSOR43548-25G
4-Toluenthiol
4-Toluenthiol
Formel: C₇H₈S
Kogepunkt: 195 °C
Smeltepunkt: 40…44 °C
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004851
CAS-nummer: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III