6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43545-1G OR43545-5G OR43545-10G
APOSOR43545-1GEA 164 DKK
APOSOR43545-1G APOSOR43545-5G APOSOR43545-10G
6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Smeltepunkt: 123…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00511001
CAS-nummer: 65340-70-7