7-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR43544-1G OR43544-5G
APOSOR43544-1GEA 183 DKK
APOSOR43544-1G APOSOR43544-5G
7-Bromo-4-chloroquinoline 98%
7-Bromo-4-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684221
CAS-nummer: 75090-52-7