(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43532-100MG OR43532-1G OR43532-250MG
APOSOR43532-100MGEA 230 DKK
APOSOR43532-100MG APOSOR43532-1G APOSOR43532-250MG
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formel: C₉H₇BrOS
Smeltepunkt: 77…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12032282
CAS-nummer: 1171926-64-9