(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR43515-1G OR43515-250MG
APOSOR43515-1GEA 933 DKK
APOSOR43515-1G APOSOR43515-250MG
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07690517
CAS-nummer: 56105-99-8
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III