3-Phenylpiperidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR43508-250MG
OR43508-5G
OR43508-1G
APOSOR43508-250MGEA
371
DKK
APOSOR43508-250MG
APOSOR43508-5G
APOSOR43508-1G
3-Phenylpiperidin 97%
3-Phenylpiperidin
Formel:
C₁₁H₁₅N Kogepunkt: 114 °C/8mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00804860 CAS-nummer: 3973-62-4 EINECS: 223-602-7 |