4'-Chloracetanilid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
OR4345-100G OR4345-25G
APOSOR4345-100GEA 414 DKK
APOSOR4345-100G APOSOR4345-25G
4'-Chloracetanilid
4'-Chloracetanilid
Formel: C₈H₈ClNO
Molekylvægt: 169.61 g/mol
Kogepunkt: 333 °C
Smeltepunkt: 176…180 °C
Massefylde: 1.385 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000612
CAS-nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128