5-Brom-2-chlorbenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4331-25G OR4331-5G
APOSOR4331-25GEA 339 DKK
APOSOR4331-25G APOSOR4331-5G
5-Brom-2-chlorbenzonitril
5-Brom-2-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrClN
Smeltepunkt: 133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672948
CAS-nummer: 57381-44-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III