2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
OR4329-100G OR4329-25G OR4329-500G
APOSOR4329-100GEA 985 DKK
APOSOR4329-100G APOSOR4329-25G APOSOR4329-500G
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Formel: C₉H₉BrO₂
Kogepunkt: 126…127 °C/5mmHg
Massefylde: 1,535 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155124
CAS-nummer: 34824-58-3