3-Brom-5-iodbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4328-25G OR4328-5G
APOSOR4328-25GEA 458 DKK
APOSOR4328-25G APOSOR4328-5G
3-Brom-5-iodbenzoesyre
3-Brom-5-iodbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrIO₂
Molekylvægt: 326.92 g/mol
Smeltepunkt: 219…221 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00191851
CAS-nummer: 188815-32-9