2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetamide
OR4326-25G OR4326-5G OR4326-100G
APOSOR4326-25GEA 414 DKK
APOSOR4326-25G APOSOR4326-5G APOSOR4326-100G
2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
2'-Bromo-4'-methylacetanilide
Formel: C₉H₁₀BrNO
Molekylvægt: 228.09 g/mol
Smeltepunkt: 118…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017781
CAS-nummer: 614-83-5