2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4324-1G OR4324-5G
APOSOR4324-1GEA 1530 DKK
APOSOR4324-1G APOSOR4324-5G
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₉BN₂O₃
Smeltepunkt: 113…115 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08458483
CAS-nummer: 945863-21-8