3-Brom-2-chlor-4-pyridinboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinylboronic acid, (3-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)boronic acid, 3-Bromo-2-chloropyridine-4-boronic acid
OR4323-1G OR4323-5G OR4323-25G
APOSOR4323-1GEA 458 DKK
APOSOR4323-1G APOSOR4323-5G APOSOR4323-25G
3-Brom-2-chlor-4-pyridinboronsyre
3-Brom-2-chlor-4-pyridinboronsyre
Formel: C₅H₄BBrClNO₂
Smeltepunkt: 171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458470
CAS-nummer: 1072944-16-1