6-Nitroquinaldin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Methyl-6-nitroquinoline
OR4322-25G
OR4322-5G
APOSOR4322-25GEA
5060
DKK
APOSOR4322-25G
APOSOR4322-5G
6-Nitroquinaldin 97%
6-Nitroquinaldin
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Molekylvægt: 188.19 g/mol Smeltepunkt: 162…166 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051736 CAS-nummer: 613-30-9 |