2,6-Dichlor-p-phenylendiamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4-Diamino-2,6-dichlorobenzene, 2,6-Dichlorobenzene-1,4-diamine, 2,6-Dichloro-1,4-phenylenediamine
OR4321-1G OR4321-5G OR4321-10G
APOSOR4321-1GEA 164 DKK
APOSOR4321-1G APOSOR4321-5G APOSOR4321-10G
2,6-Dichlor-p-phenylendiamin 98%
2,6-Dichlor-p-phenylendiamin
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Smeltepunkt: 122…127 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025369
CAS-nummer: 609-20-1
EINECS: 210-184-6