4-iodbenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Iodobenzonitrile
OR4305-100G OR4305-25G OR4305-500G
APOSOR4305-100GEA 687 DKK
APOSOR4305-100G APOSOR4305-25G APOSOR4305-500G
4-iodbenzonitril
4-iodbenzonitril
Formel: C₇H₄IN
Molekylvægt: 229.02 g/mol
Kogepunkt: 285
Smeltepunkt: 124…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051310
CAS-nummer: 3058-39-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III