3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43-1G OR43-5G
APOSOR43-1GEA 600 DKK
APOSOR43-1G APOSOR43-5G
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₆N₂O
Smeltepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00973923
CAS-nummer: 32332-98-2