Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 4-bromoacetoacetate, Ethyl 4-bromo-3-oxobutanoate
OR4299-1G OR4299-25G OR4299-5G
APOSOR4299-1GEA 273 DKK
APOSOR4299-1G APOSOR4299-25G APOSOR4299-5G
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate
Formel: C₆H₉BrO₃
Molekylvægt: 209.0379 g/mol
Kogepunkt: 70…71 °C/1mmHg
Massefylde: 1.528 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07783015
CAS-nummer: 13176-46-0