trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
OR4298-25G OR4298-5G
APOSOR4298-25GEA 305 DKK
APOSOR4298-25G APOSOR4298-5G
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien 98%
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien
Formel: C₁₆H₁₄
Kogepunkt: 350 °C
Smeltepunkt: 150…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004791
CAS-nummer: 538-81-8
EINECS: 212-952-6