4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4297-100G OR4297-25G
APOSOR4297-100GEA 0 DKK
APOSOR4297-100G APOSOR4297-25G
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenon 98%
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₄
Smeltepunkt: 132…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017002
CAS-nummer: 6322-56-1