cis-Aconitsyre 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4293-1G OR4293-250MG
APOSOR4293-1GEA 976 DKK
APOSOR4293-1G APOSOR4293-250MG
cis-Aconitsyre 90%
cis-Aconitsyre
Formel: C₆H₆O₆
Smeltepunkt: 115…122 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063184
CAS-nummer: 585-84-2
EINECS: 209-561-1