2-(Brommethyl)naphthalen, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4278-100G OR4278-25G OR4278-5G
APOSOR4278-100GEA 1040 DKK
APOSOR4278-100G APOSOR4278-25G APOSOR4278-5G
2-(Brommethyl)naphthalen, Technical Grade
2-(Brommethyl)naphthalen
Formel: C₁₁H₉Br
Molekylvægt: 221.1 g/mol
Kogepunkt: 213 °C/100mmHg
Smeltepunkt: 52…54 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004123
CAS-nummer: 939-26-4
UN nummer: 3261
ADR: 8 II