2-Hydroxyhippursyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4276-1G OR4276-250MG
APOSOR4276-1GEA 371 DKK
APOSOR4276-1G APOSOR4276-250MG
2-Hydroxyhippursyre
2-Hydroxyhippursyre
Formel: C₉H₉NO₄
Smeltepunkt: 159…161 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002695
CAS-nummer: 487-54-7
EINECS: 207-661-6