2-Hydroxy-5-nitropyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Nitro-2-pyridinol
OR4275-500G OR4275-1KG OR4275-50G
APOSOR4275-500GEA 1310 DKK
APOSOR4275-500G APOSOR4275-1KG APOSOR4275-50G
2-Hydroxy-5-nitropyridin 98%
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₃
Smeltepunkt: 188…191 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006276
CAS-nummer: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7