2,5-Dichlorpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4274-25G OR4274-5G
APOSOR4274-25GEA 186 DKK
APOSOR4274-25G APOSOR4274-5G
2,5-Dichlorpyridin
2,5-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Kogepunkt: 190…191 °C
Smeltepunkt: 59…62 °C
Flammepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006239
CAS-nummer: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2