6-Aminopyridin-2-ol, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4269-5G OR4269-1G OR4269-25G
APOSOR4269-5GEA 360 DKK
APOSOR4269-5G APOSOR4269-1G APOSOR4269-25G
6-Aminopyridin-2-ol, Technical Grade
6-Aminopyridin-2-ol
Formel: C₅H₆N₂O
Smeltepunkt: 210…212 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039717
CAS-nummer: 5154-00-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III