2-Amino-3,5-dichlorpyridin 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Dichloro-2-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-2-amine
OR4268-25G OR4268-5G
APOSOR4268-25GEA 186 DKK
APOSOR4268-25G APOSOR4268-5G
2-Amino-3,5-dichlorpyridin 97+%
2-Amino-3,5-dichloropyridine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Smeltepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006313
CAS-nummer: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5