4-Amino-3-iodpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4266-1G OR4266-5G
APOSOR4266-1GEA 164 DKK
APOSOR4266-1G APOSOR4266-5G
4-Amino-3-iodpyridin
4-Amino-3-iodopyridine
Formel: C₅H₅IN₂
Smeltepunkt: 95…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02663853
CAS-nummer: 88511-27-7