2,6-Dichlorobenzoxazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4251-25G OR4251-5G
APOSOR4251-25GEA 186 DKK
APOSOR4251-25G APOSOR4251-5G
2,6-Dichlorobenzoxazole 97%
2,6-Dichlorobenzoxazole
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Kogepunkt: 110 °C
Smeltepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368635
CAS-nummer: 3621-82-7