2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Chloro-5-methylphenyl)boronic acid, 2-Chloro-5-methylbenzeneboronic acid
OR4249-1G OR4249-5G
APOSOR4249-1GEA 164 DKK
APOSOR4249-1G APOSOR4249-5G
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
Smeltepunkt: 203…205 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659822
CAS-nummer: 193353-35-4