4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4236-1G OR4236-5G
APOSOR4236-1GEA 763 DKK
APOSOR4236-1G APOSOR4236-5G
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₆H₆N₄
Smeltepunkt: 249…252 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084875
CAS-nummer: 698-29-3
EINECS: 211-814-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III