Methyl adipoyl chloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4232-100G OR4232-25G
APOSOR4232-100GEA 10810 DKK
APOSOR4232-100G APOSOR4232-25G
Methyl adipoyl chloride 96%
Methyl adipoyl chloride
Formel: C₇H₁₁ClO₃
Kogepunkt: 76 °C/0,8mmHg
Massefylde: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013661
CAS-nummer: 35444-44-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II