1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42291-1G OR42291-500MG
APOSOR42291-1GEA 1920 DKK
APOSOR42291-1G APOSOR42291-500MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formel: C₉H₁₃N₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128294
CAS-nummer: 862728-60-7