4-Nitrophenyl bromoacetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Nitrophenyl 2-bromoacetate
OR42285-1G OR42285-5G OR42285-10G
APOSOR42285-1GEA 317 DKK
APOSOR42285-1G APOSOR42285-5G APOSOR42285-10G
4-Nitrophenyl bromoacetate 98%
4-Nitrophenyl bromoacetate
Formel: C₈H₆BrNO₄
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051840
CAS-nummer: 19199-82-7