1-iod-2-nitrobenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4227-100G OR4227-25G
APOSOR4227-100GEA 545 DKK
APOSOR4227-100G APOSOR4227-25G
1-iod-2-nitrobenzen
1-iod-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₄INO₂
Molekylvægt: 249.01 g/mol
Kogepunkt: 288…289 °C
Smeltepunkt: 49…51 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007088
CAS-nummer: 609-73-4
EINECS: 210-200-1