2-iodbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Iodobenzonitrile
OR4224-5G OR4224-25G OR4224-1G
APOSOR4224-5GEA 426 DKK
APOSOR4224-5G APOSOR4224-25G APOSOR4224-1G
2-iodbenzonitril 98%
2-iodbenzonitril
Formel: C₇H₄IN
Molekylvægt: 229.02 g/mol
Smeltepunkt: 51…55 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00079761
CAS-nummer: 4387-36-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III