7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR42234-100G
OR42234-500G
APOSOR42234-100GEA
186
DKK
APOSOR42234-100G
APOSOR42234-500G
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Formel:
C₁₄H₁₇NO₂ Kogepunkt: 240 °C/6,5mmHg Smeltepunkt: 72…75 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006864 CAS-nummer: 91-44-1 EINECS: 202-068-9 |