1-Brom-2-ethynylbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene
OR42231-1G OR42231-5G OR42231-25G
APOSOR42231-1GEA 273 DKK
APOSOR42231-1G APOSOR42231-5G APOSOR42231-25G
1-Brom-2-ethynylbenzen 98%
1-Brom-2-ethynylbenzen
Formel: C₈H₅Br
Molekylvægt: 181.03 g/mol
Kogepunkt: 92…93 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 52
Massefylde: 1.443 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863358
CAS-nummer: 766-46-1