(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: XANTPHOS, 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
OR42230-25G OR42230-5G OR42230-100G
APOSOR42230-25GEA 480 DKK
APOSOR42230-25G APOSOR42230-5G APOSOR42230-100G
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Formel: C₃₉H₃₂OP₂
Smeltepunkt: 224…228 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233866
CAS-nummer: 161265-03-8