Ethylcarbamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42229-100G OR42229-25G
APOSOR42229-100GEA 2010 DKK
APOSOR42229-100G APOSOR42229-25G
Ethylcarbamid
Ethylcarbamid
Formel: C₃H₈N₂O
Smeltepunkt: 87…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007953
CAS-nummer: 625-52-5
EINECS: 210-898-8