2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42222-100G OR42222-25G OR42222-5G
APOSOR42222-100GEA 1160 DKK
APOSOR42222-100G APOSOR42222-25G APOSOR42222-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Kogepunkt: 172…174 °C/17mmHg
Smeltepunkt: 44…48 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002894
CAS-nummer: 7417-21-2
EINECS: 231-032-5