2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42220-25G OR42220-100G
APOSOR42220-25GEA 850 DKK
APOSOR42220-25G APOSOR42220-100G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin 96%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin
Formel: C₁₄H₂₃N
Kogepunkt: 233 °C
Smeltepunkt: 33…36 °C
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006305
CAS-nummer: 38222-83-2