3-Bromo-5-methylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42210-100G OR42210-25G
APOSOR42210-100GEA 1730 DKK
APOSOR42210-100G APOSOR42210-25G
3-Bromo-5-methylaniline 97%
3-Bromo-5-methylaniline
Formel: C7H8BrN
Molekylvægt: 186.05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11845553
CAS-nummer: 74586-53-1