1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4-chloronitrobenzene
OR4221-25G OR4221-100G
APOSOR4221-25GEA 491 DKK
APOSOR4221-25G APOSOR4221-100G
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Smeltepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100437
CAS-nummer: 16588-26-4