2-Brom-5-nitrotoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR42209-100G OR42209-25G
APOSOR42209-100GEA 480 DKK
APOSOR42209-100G APOSOR42209-25G
2-Brom-5-nitrotoluen
2-Brom-5-nitrotoluen
Formel: C₇H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007281
CAS-nummer: 7149-70-4